Wichtige Dokumente
668257
3,4-Dimethoxythiophen
97%
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.5409
bp
100-102 °C/10-11 mmHg
Dichte
1.209 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
COc1cscc1OC
InChI
1S/C6H8O2S/c1-7-5-3-9-4-6(5)8-2/h3-4H,1-2H3
InChIKey
ZUDCKLVMBAXBIF-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
224.1 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
106.7 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.