T31801
Thiophen
≥99%
Synonym(e):
Thiofuran, Thiol
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
2.9 (vs air)
Dampfdruck
40 mmHg ( 12.5 °C)
Assay
≥99%
Selbstzündungstemp.
743 °F
Expl.-Gr.
12.5 %
Brechungsindex
n20/D 1.529 (lit.)
bp
84 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−38 °C (lit.)
Dichte
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
c1ccsc1
InChI
1S/C4H4S/c1-2-4-5-3-1/h1-4H
InChIKey
YTPLMLYBLZKORZ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
15.8 °F
Flammpunkt (°C)
-9 °C