Milli-Q®-Reinstwasserlösungen
Entdecken Sie unser erweitertes Reinstwassersystem-Angebot für die Pioniere von heute
FINDEN SIE DAS PERFEKTE Typ-1-WASSERSYSTEM FÜR IHR LABOR
Sie haben jetzt eine größere Auswahl an Milli-Q®-Reinstwassersystemen (Typ 1), um Ihre Laboranforderungen perfekt zu erfüllen und Einschränkungen zu begegnen.
- Wählen Sie aus unseren hochmodernen Milli-Q® IQ 7000/03/05/10/15-Systemen, die ein vollständiges Qualifizierungsprogramm, erweiterte Datenrückverfolgbarkeit, MyMilli-Q™ Remote Care und genaue TOC-Überwachung bieten. Die mit unserem Greener Alternative Product-Label ausgezeichneten Systeme verbrauchen nachweislich weniger Kunststoff und Strom und sind völlig quecksilberfrei [Design for Sustainability-Scorecard].
- Oder entdecken Sie unsere neuesten Milli-Q® EQ 7000/08/16-Systeme mit ihren intuitiven Touchscreens, flexibler Q-POD®-Entnahme und platzsparenden Installationsoptionen. Diese Systeme bieten spezielle Innovationen, die sich flexibel an die Gegebenheiten in Ihrem Labor anpassen lassen.
VERTRAUEN AUF HOCHWERTIGES MILLI-Q®-LABORWASSER IN ANALYSEQUALITÄT
Sie können sich bei jedem Milli-Q®-Reinstwassersystem sicher sein, dass jede Entnahme von hoher Qualität ist. Die Systeme der Serien Milli-Q® IQ und EQ 7 enthalten dieselbe leistungsstarke Kombination aus Aufbereitungsmedien, durch die eine gleichbleibende Reinstwasserqualität bis in den Spurenbereich sichergestellt wird. Sie können sich voll und ganz darauf verlassen, dass diese Systeme eine konstante Wasserqualität für Ihre empfindlichen Experimente liefern.
Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 Reinst- & Reinwassersystem
Die ultimative Laborwasserlösung
Lassen Sie Ihre anspruchsvollsten Erwartungen übertreffen – angefangen bei verbesserter Produktivität bis hin zu geringerer Umweltbelastung.
Das Milli-Q® IQ 7000-Reinstwassersystem
Investition in Laboreffizienz
Sehen Sie selbst, wie das Milli-Q® IQ 7000 System Ihre Arbeitsweise im Labor verändern kann.
Milli-Q® EQ 7008/16 Reinst- und Reinwassersysteme
Flexibilität, die sich Ihrem Labor anpasst
Authentische Milli-Q®-Reinstwasserqualität für die Pioniere von heute.
VIER LABORWASSERSYSTEME. EIN AUTHENTISCHES MILLI-Q®-ERLEBNIS.
- Einfache und flexible Wasserentnahme an der Q-POD® Einheit. Die Entnahme von Reinstwasser ist mit dem Daumenstellrad einfach, präzise und mühelos. Sie können auf verschiedene Entnahmefunktionen zugreifen, die für die tägliche Arbeit im Labor nützlich sind.
- Intuitive Bedienung am Touchscreen. Mit wenigen Klicks überall hin. Der interaktive Bildschirm vereinfacht die Bedienung und den Datenzugriff.
- Platzsparendes Design. Sie brauchen nur mit der POD-Entnahmeeinheit und dem Touchscreen zu arbeiten – diese kompakten Systeme lassen sich problemlos in jede Laborumgebung integrieren.
- Gesteigerte Nachhaltigkeit. Im Vergleich zu Systemen der vorherigen Generation ist die Umweltbelastung durch diese kompakten Systeme geringer. Die Aufbereitungsmodule sind 33 % kleiner und leichter, durch den Lab Close-Modus wird Energie gespart, wenn das Labor für längere Zeit geschlossen ist.
Reinstwassersystemmerkmale vergleichen
Schauen Sie sich die nachstehende Vergleichstabelle an, um die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Reinstwassersystemen der Serien Milli-Q® IQ und EQ 7 zu sehen.
Merkmale | Milli-Q® EQ 7000 | Milli-Q® EQ 7008/16 | Milli-Q® IQ 7000 | Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 |
---|---|---|---|---|
Finale Wasserqualitätsstufe | Typ 1 (Reinstwasser) | |||
Wasserqualität der Zwischenstufe | N/A | Typ 3 (RO) | N/A | Typ 2 |
Speisewasserqualität | Vorbehandelt* | Leitungswasser | Vorbehandelt* | Leitungswasser |
Produktionsfließrate (L/h) der Zwischenstufe | N/A | 8 oder 16 | N/A | 3, 5, 10 oder 15 |
IPAK Gard®-Vorbehandlungspack | Nein | Ja | Nein | Ja |
IPAK Meta®-Vorbehandlungspack | Ja | Nein | ||
IPAK Quanta®-Vorbehandlungspack | Ja | |||
Anwendungsspezifische Endfilter | 6 | |||
Touchscreen-Schnittstelle | Ja | |||
Lab Close-Modus | Ja | |||
Lokaler Netzwerkanschluss und USB-Port | Ja | |||
Systemstandfläche | ++++ | |||
Installationsflexibilität | +++ | ++++ | ||
Flexibilität der Q-POD® Entnahmeeinheit | +++ | ++++ | ||
Anzahl der Q-POD® Entnahmeeinheiten | 1 | Bis zu 4 | ||
Entnahmefließraten | 3 | 8 | ||
Volumenvorwahl | ++ | ++++ | ||
Entnahme tropfenweise | Nein | Ja | ||
Unterstützte Entnahme | Nein | Ja | ||
MyMilli-Q™ Remote Care-fähig | Nein | Ja | ||
Datenverwaltung | ++ | ++++ | ||
Entnahmeberichte & QR-Codes | Nein | Ja | ||
Oxidations-UV-Lampe | Quecksilber | Quecksilberfrei [Design for Sustainability-Scorecard] | ||
TOC-Genauigkeit | Inline-Indikator | A10®-Monitor | ||
Kompatibel mit Milli-Q® IQ Elementeinheit (Broschüre) | Nein | Ja | ||
Qualifizierung | Nein | Ja | ||
TOC-Kalibrierung/Verifizierung | Nein† | Ja | ||
USP-Eignungsprüfung | Nein | Ja |
WÄHLEN SIE DAS FÜR SIE PASSENDE TYP-1-WASSERAUFBEREITUNGSSYSTEM
Die Auswahl des richtigen Reinstwassersystems für Ihr Labor hängt von verschiedenen Parametern ab, darunter:
- Verfügbares Speisewasser
- Täglicher Volumenbedarf
- Anforderungen an die Überwachung
- Erwartete Zertifizierungsstufen
Wenden Sie sich an unsere Anwendungsspezialisten, um zu diskutieren, welches Reinstwassersystem am besten auf Ihren Bedarf zugeschnitten ist.
Weitere Informationsquellen
Broschüre: Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 Ultrapure & Pure Water System
Broschüre: Milli-Q® IQ 7000 Ultrapure Water System
Broschüre: Milli-Q® EQ 7008/16 Ultrapure & Pure (RO) Water System
Broschüre: Milli-Q® EQ 7000 Ultrapure Water System
Broschüre: Milli-Q® IQ Element for Trace Elemental Analysis
Sustainability and Milli-Q® Lab Water Solutions
Bactericidal UVC LEDs for Ultrapure Water Applications
Techn. Artikel: Drinking Water Testing by Ion Chromatography using Ultrapure Water
Techn. Artikel: Water for Silica-Sensitive Applications
Techn. Artikel: Determination of Toxic Elements in Environmental Analyses
Techn. Artikel: Determination of Elemental Impurities in Pharmaceuticals
Techn. Artikel: Trace LC-MS/MS Analysis of Hormones in Tap Water
Techn. Artikel: Water for Next-Generation Sequencing
Network error: Failed to fetch
Network error: Failed to fetch
Network error: Failed to fetch
Network error: Failed to fetch