Referenční centrum vyrovnávací paměti
- pH rozmezí vybraných biologických pufrů Graf (25 °C, 0.1 M)
- Tris nebo Trizma® Příprava pufrů - pH vs. Teplota
- Příprava fosfátového pufru - 0.2 M roztok
- Kyselina citronová - Na2HPO4 Příprava pufru, pH 2.6-7,6
- Kyselina citronová - pufrový přípravek citrátu sodného, pH 3,0-6.2
- Pufrovací přípravek octanu sodného - kyselina octová, pH 3,7-5.6
- Na2HPO4 /sub> - NaH2PO4 Příprava pufru, pH 5.8-8.0 při 25 °C
- Imidazol (glyoxalin) - HCl pufrový preparát, pH 6,2-7.8 při 25 °C
- Pufrovací přípravek uhličitan sodný - hydrogenuhličitan sodný, pH 9.2-10,8
- Součty a rovnice pro přípravu pufru
Výběr správného biologického pufru
Vyberte pufr na základě požadavků na pH a pKa, což je míra síly kyseliny, která zohledňuje pH, koncentraci a teplotu. Měly by se také zohlednit regulační požadavky nebo požadavky na čistotu pro vaši přesnou aplikaci. Následující tabulky vám pomohou orientovat se v přípravě mnoha běžných roztoků pufrů podle pH a pKa.
Kromě níže uvedených tabulek jsme vyvinuli několik kalkulaček receptů pufrů, které vám pomohou s přípravou pufrů.
TBE a TAE pro gelovou elektroforézu mají poněkud složitější recepty. Pomůžeme vám vybrat ten správný.
Co jsou to třídy pufrů?
Třída pufru označuje kvalitu a úrovně nečistot vhodné pro různá použití. Nabízíme šest tříd pufrů určených pro obecné laboratorní použití, finální farmaceutickou formulaci a výrobu a pro aplikace mezi nimi, které mohou vyžadovat testování stopových kovů nebo materiálů určité čistoty.
Tabulka užitečných rozsahů pH vybraných biologických pufrů (25 °C, 0,1 M) |
---|
Kyselina citronová - Na2HPO4 Příprava pufru, pH 2,6-7.61
Monohydrát kyseliny citronové, C6H8O7 - H2O, MW 210.14; 0,1 M obsahuje 21,01 g/l. Na2HPO4, MW 141,98; 0,2 M obsahuje 28,40 g/l, nebo Na2HPO4 - 2H2O, MW 178.05; 0,2 M obsahuje 35,61 g/l.
x ml 0,1 M-kyseliny citronové a y ml 0,2 M-Na2HPO4 smícháno
Na2HPO4 - NaH2PO4 PŘÍPRAVA Pufru, pH 5.8-8,0 při 25 °C1
Na2HPO4 - 2H2O, MW 178,05; 0,2 M obsahuje 35,61 g/l. Na2HPO4 - 12H2O, MW 358,22; 0,2 M obsahuje 71,64 g/l. NaH2PO4 - H2O, MW 138,01; 0,2 M obsahuje 27,6 g/l. NaH2PO4 - 2H2O, MW 156,03; 0,2 M obsahuje 31,21 g/l.
x ml 0.2 M-Na2HPO4, y mL 0,2 M-NaH2PO4; ředí se na 100 mL s H2O
Odkaz