Vybrat velikost
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
10 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 5 710,00 Kč |
10 x 1 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 8 400,00 Kč |
25 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 11 600,00 Kč |
O této položce
5 710,00 Kč
Quality Segment
vapor pressure
25.59 psi ( 55 °C), 7.63 psi ( 20 °C)
isotopic purity
99.5 atom % D
assay
≥99.00% (GC)
form
liquid
packaging
ampule of 1mL, 10g, glass bottle of 25g
technique(s)
NMR: suitable
impurities
≤0.0100% water
water
refractive index
n20/D 1.422 (lit.)
bp
40 °C (lit.)
mp
-97 °C (lit.)
density
1.362 g/mL at 25 °C (lit.)
mass shift
M+2
SMILES string
[2H]C([2H])(Cl)Cl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2/i1D2
InChI key
YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
General description
Ultra-low residual water content - verified by both Karl Fischer titration and NMR methods - supports moisture-sensitive applications, while rigorous batch-to-batch quality control delivers consistent, reproducible performance you can trust in research and quality control laboratories.
Our portfolio spans the most widely used NMR solvents available in multiple deuteration levels and purity grades to match the exact requirements of your analysis. Available in a variety of safe, flexible formats - including glass bottles, glass ampules, serum bottles, and our exclusive moisture-protective Sure/Seal™ bottles - to suit every lab′s handling and storage needs.
Application
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description 99.5 atom % D | description 99.9 atom % D, contains 0.1 % (v/v) TMS | description ≥99.5 atom % D, contains 0.03 % (v/v) TMS | description 99.9 atom % D |
| assay ≥99.00% (GC) | assay ≥99.00% (GC) | assay ≥99.00% (GC) | assay 99% (CP) |
| mass shift M+2 | mass shift M+2 | mass shift M+2 | mass shift M+2 |
| technique(s) NMR: suitable | technique(s) NMR: suitable | technique(s) NMR: suitable | technique(s) NMR: suitable |
| isotopic purity 99.5 atom % D | isotopic purity 99.9 atom % D | isotopic purity ≥99.5 atom % D | isotopic purity 99.9 atom % D |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form liquid | form - | form liquid | form liquid |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dichloromethane-d2
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Central nervous system
Skladovací třída
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Bod vzplanutí (°F)
does not flash
Bod vzplanutí (°C)
does not flash
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
1665-00-5
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?