Hlavní dokumenty
1601146
USP
Residual Solvent Class 1 - Benzene
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyma:
Benzene solution, Benzene in dimethyl sulfoxide
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H6
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
78.11
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
c1ccccc1
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H
InChI key
UHOVQNZJYSORNB-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Residual Solvent Class 1 - Benzene USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
related product
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1A - Muta. 1B - STOT RE 2
target_organs
Blood
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
188.6 °F
flash_point_c
87.00 °C
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)