1601102
USP
Residual Solvents Mixture - Class 1
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Doporučené produkty
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
General description
Application
Also used to prepare standard stock solutions during the screening of water-soluble and insoluble articles according to the general chapter of the United States of Pharmacopeia.
Analysis Note
Other Notes
related product
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1A - Muta. 1B - Ozone 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Blood, Liver,Kidney, Nose,Liver,Kidney
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
closed cup
flash_point_c
closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)