PHL84767
Fukinolic acid
phyproof® Reference Substance
About This Item
Doporučené produkty
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥90.0% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
PhytoLab
storage temp.
−20°C
SMILES string
O([C@@H]([C@](O)(Cc2cc(c(cc2)O)O)C(=O)O)C(=O)O)C(=O)\C=C\c1cc(c(cc1)O)O
InChI
1S/C20H18O11/c21-12-4-1-10(7-14(12)23)3-6-16(25)31-17(18(26)27)20(30,19(28)29)9-11-2-5-13(22)15(24)8-11/h1-8,17,21-24,30H,9H2,(H,26,27)(H,28,29)/b6-3+/t17-,20-/m1/s1
InChI key
ACYXDIZTQDLTCB-UVIKLTKHSA-N
Související kategorie
General description
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?