Merck
I1536
Isoorientin
≥98% (HPLC)
Synonyma:
Homoorientin, Luteolin 6-C-β-D-glucoside, Luteolin 6-C-glucoside
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C21H20O11
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
448.38
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
leaves (Phyllostachya Nigra)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
color
yellow
mp
236 - 237  °C ( (457 - 459 °F))
solubility
methanol: 5 mg/mL, clear, colorless to yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)c2c(O)cc3OC(=CC(=O)c3c2O)c4ccc(O)c(O)c4
InChI
1S/C21H20O11/c22-6-14-17(27)19(29)20(30)21(32-14)16-11(26)5-13-15(18(16)28)10(25)4-12(31-13)7-1-2-8(23)9(24)3-7/h1-5,14,17,19-24,26-30H,6H2/t14-,17-,19+,20-,21+/m1/s1
InChI key
ODBRNZZJSYPIDI-VJXVFPJBSA-N
Application
  • Exploring the therapeutic potential of isoorientin in the treatment of osteoporosis: a study using network pharmacology and experimental validation.: This research investigates isoorientin′s therapeutic potential in osteoporosis treatment, using network pharmacology and experimental methods to validate its efficacy (Zhang B et al., 2024).
Biochem/physiol Actions
C-glycosyl flavone with anti-inflammatory, antimicrobial and antioxidant properties. Induces antioxidant response through PI3K singaling.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isoorientin
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
I1536-1MG04061833847848
I1536-10MG04061833253434