Merck
SMB00150
2,4-dihydroxyheptadec-16-enyl acetate
≥95% (LC/MS-ELSD)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C19H36O4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
328.49
UNSPSC Code:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
form
solid
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)OC[C@@H](O)C[C@@H](O)CCCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C19H36O4/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-18(21)15-19(22)16-23-17(2)20/h3,18-19,21-22H,1,4-16H2,2H3/t18-,19-/m0/s1
InChI key
NLBYRERHXBTBBR-OALUTQOASA-N
General description
Natural product derived from plant source.
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)