Přeskočit na
PHL80426
3,5-Dicaffeoylquinic acid
phyproof® Reference Substance
Synonyma:
3,5-Di-caffeoylquinic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
10 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
12 700,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C25H24O12
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
516.45
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
12 700,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@H]1[C@@H](C[C@@](O)(C[C@H]1OC(=O)\C=C\c2ccc(O)c(O)c2)C(O)=O)OC(=O)\C=C\c3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C25H24O12/c26-15-5-1-13(9-17(15)28)3-7-21(30)36-19-11-25(35,24(33)34)12-20(23(19)32)37-22(31)8-4-14-2-6-16(27)18(29)10-14/h1-10,19-20,23,26-29,32,35H,11-12H2,(H,33,34)/b7-3+,8-4+/t19-,20-,23-,25+/m1/s1
InChI key
KRZBCHWVBQOTNZ-PSEXTPKNSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Other Notes
This compound is commonly found in plants of the genus: echinacea hedera
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
SMB00131PHL80427PHL80504
Neochlorogenic acid phyproof® Reference Substance
PHL80504
Neochlorogenic acid
description
phyproof® Reference Substance
description
≥95% (LC/MS-ELSD)
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
grade
primary reference standard
grade
-
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
format
neat
format
-
format
-
format
neat
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
product line
phyproof® Reference Substance
product line
-
product line
phyproof® Reference Substance
product line
phyproof® Reference Substance
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3,5-Dicaffeoylquinic acid
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)