Vybrat velikost
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
5 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 110,00 Kč |
100 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 610,00 Kč |
O této položce
1 110,00 Kč
Quality Segment
assay
97%
form
solid
bp
208 °C/25 mmHg (lit.)
mp
55-57 °C (lit.)
functional group
ketone, phenyl
SMILES string
[H]\C(=C(\[H])C(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H12O/c16-15(14-9-5-2-6-10-14)12-11-13-7-3-1-4-8-13/h1-12H/b12-11+
InChI key
DQFBYFPFKXHELB-VAWYXSNFSA-N
Gene Information
human ... IL1B(3553)
rat ... Ar(24208)
General description
Application
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| assay 97% | assay 99% | assay ≥98.0% (sum of enantiomers, GC) | assay - |
| mp 55-57 °C (lit.) | mp 34-38 °C (lit.) | mp - | mp 55-57 °C (lit.) |
| bp 208 °C/25 mmHg (lit.) | bp 260-262 °C (lit.) | bp 262-264 °C (lit.) | bp 208 °C/25 mmHg (lit.) |
| form solid | form solid | form liquid | form - |
| functional group ketone, phenyl | functional group - | functional group - | functional group - |
| Gene Information human ... IL1B(3553) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?