Hlavní dokumenty
CRM48617
Supelco
Benzene solution
Benzene solution
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
certified reference material, TraceCERT®, 200 μg/mL in methanol
Vybrat velikost
1 PKG
546,00 Kč
546,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Vyžádat hromadnou objednávku
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
1 PKG
546,00 Kč
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H6
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
78.11
MDL number:
UNSPSC Code:
77101502
NACRES:
NA.24
546,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Vyžádat hromadnou objednávku
grade
certified reference material
TraceCERT®
Quality Level
product line
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
pkg of 1 mL
concentration
200 μg/mL in methanol
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
single component solution
storage temp.
2-30°C
SMILES string
c1ccccc1
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H
InChI key
UHOVQNZJYSORNB-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Other Notes
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Legal Information
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F
flash_point_c
9.7 °C
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Authors' response to comments on Petty et al. (2011), "a quantitative method for estimating dermal benzene absorption from benzene containing hydrocarbon liquids," IJOEH, 17:287-300 by Pamela R.D. Williams, Jennifer Sahmel, Annette L.Bunge, Jeffrey Knutsen, and John Spencer.
Stephen E Petty et al.
International journal of occupational and environmental health, 19(2), 147-154 (2013-07-20)
E Mayoral et al.
The Journal of chemical physics, 138(9), 094703-094703 (2013-03-15)
The interfacial tension between organic solvents and water at different temperatures is predicted using coarse-grained, mesoscopic Dissipative Particle Dynamics (DPD) simulations. The temperature effect of the DPD repulsive interaction parameters, aij, for the different components is calculated from the dependence
Qingfen Niu et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 107, 377-385 (2013-03-15)
Three novel planar and star-shaped molecules containing thiophene-functionalized group and acetylenic spacers, 4-((5″-iodo-[2,2':5',2″-terthiophen]-5-yl)ethynyl)aniline (I3TEA), 4,4'-([2,2':5',2″-terthiophene]-5,5″-diylbis(ethyne-2,1-diyl))dianiline (3TDDA), 1,3,5-tris((5-((trimethylsilyl)ethynyl)thiophen-2-yl)ethynyl)benzene (TETEB) were synthesized through Sonogashira coupling reaction. Their photophysical and electrochemical properties were explored by UV-vis, photoluminescence (PL) emission and DFT calculation. Three
Wenliang Huang et al.
Nature communications, 4, 1448-1448 (2013-02-07)
Aromaticity is a fundamental concept with implications spanning all the chemical sciences. Hückel's (4n+2)π-electron rule is the standard criterion to determine aromaticity and it applies well to neutral arenes as well as to charged species such as the cyclopentadienyl anion
Jong Hwa Park et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 13(1), 423-426 (2013-05-08)
Benzene is one of the target compounds to be removed from air owing to its carcinogenicity. In this study, benzene oxidation with ozone over a MnOx/KIT-6 catalyst was carried out for the first time. MnOx/KIT-6 was synthesized using two different
Questions
Reviews
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review