Vybrat velikost
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
5 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 943,00 Kč |
25 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 3 080,00 Kč |
O této položce
943,00 Kč
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
3.2 (vs air)
vapor pressure
22 mmHg ( 20 °C), 26 mmHg ( 25 °C)
assay
≥99.9% (GC)
autoignition temp.
997 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
7 %
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n/D 1.496 (lit.)
bp
110-111 °C (lit.)
mp
-93 °C (lit.)
density
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
environmental
format
neat
SMILES string
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI key
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Other Notes
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) toxicology assay: suitable |
| application(s) environmental | application(s) - | application(s) microbiology | application(s) - |
| format neat | format - | format - | format - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| grade analytical standard | grade ACS reagent | grade ACS reagent | grade ACS reagent |
| assay ≥99.9% (GC) | assay ≥99.9% (GC) | assay ≥99.5% | assay ≥99.5% |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Toluene
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
39.9 °F - closed cup
flash_point_c
4.4 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
108-88-3
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?