Hlavní dokumenty
47427-U
Supelco
EPA 524.2 Rev 4 Update Mix
2000 μg/mL in methanol, analytical standard
About This Item
UNSPSC Code:
77101502
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
agency
EPA 524.1,524.2
CofA
current certificate can be downloaded
feature
standard type calibration
packaging
ampule of 1 mL
concentration
2000 μg/mL in methanol
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
multi-component solution
storage temp.
2-8°C
General description
EPA 524.2 Rev 4 Update Mix may be utilized for identifying and quantifying volatile organic compounds (VOCs) in drinking water. The pre-requisite of EPA 524.2 method is the use of gas chromatography with a selective detector, gas chromatography/mass spectrometry or high performance liquid chromatography.
Application
EPA 524.2 Rev 4 Update Mix may be used as an analytical standard to quantify volatile organic compound (VOC) analytes in indoor, outdoor, and occupational environments by gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Analyt
Popis
    Acrylonitrile
    Allyl chloride
    tert-Butyl methyl ether
    Carbon disulfide
    Chloroacetonitrile
    1-Chlorobutane
    trans-1,4-Dichloro-2-butene
    Diethyl ether
    Ethyl methacrylate
    Hexachloroethane
    Methacrylonitrile
    Methyl acrylate
    Methyl methacrylate
    Nitrobenzene
    2-Nitropropane
    Pentachloroethane
    Propionitrile
    Tetrahydrofuran
    Zobrazit všechny (18)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
50.0 °F - closed cup
flash_point_c
10 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Diffusive uptake rates of volatile organic compounds on standard ATD tubes for environmental and workplace applications
Jia C and Fu X
Chemosphere, 4(4), 87-87 (2017)