Hlavní dokumenty
CRM40606
Supelco
IPDI-DBA-d9 Oligomers Standard
certified reference material, in methanol (varied conc.), ampule of 1 mL
Synonyma:
Isophorone diisocyanate dibutylamine-d9 oligomers standard
About This Item
EC Number:
UNSPSC Code:
77101502
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
TraceCERT®
Quality Level
product line
TraceCERT®
packaging
ampule of 1 mL
concentration
in methanol (varied conc.)
application(s)
environmental
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
Other Notes
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Legal Information
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analyt
Popis
    IPDI-Monomer-di-n-butylamine-d9 (Isomer 1)
    IPDI-Monomer-di-n-butylamine-d9 (Isomer 2)
    IPDI-Isocyanurate-di-n-butylamine-d9 (Oligomers)
sample collection
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
48.9 °F - closed cup
flash_point_c
9.4 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)