Hlavní dokumenty
95711
Supelco
1,3,5-Trioxane
analytical standard
Synonyma:
Metaformaldehyde, Trioxymethylene, sym.-Trioxane
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C3H6O3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
90.08
Beilstein/REAXYS Number:
102769
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
autoignition temp.
777 °F
expl. lim.
29 %
technique(s)
HPLC: suitable
mp
59-62 °C (lit.)
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
C1OCOCO1
InChI
1S/C3H6O3/c1-4-2-6-3-5-1/h1-3H2
InChI key
BGJSXRVXTHVRSN-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1 - Repr. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
113.0 °F - closed cup
flash_point_c
45 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)