Přeskočit na
T0501
Thymol
≥98.5%
Synonyma:
2-Isopropyl-5-methylphenol, 5-Methyl-2-(1-methylethyl)phenol, 5-Methyl-2-isopropylphenol, IPMP
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 160,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
7 620,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
2-[(CH3)2CH]C6H3-5-(CH3)OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
150.22
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-944-8
Beilstein/REAXYS Number:
1907135
MDL number:
2 160,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
1 mmHg ( 64 °C)
Quality Segment
assay
≥98.5%
form
powder or crystals
bp
232 °C (lit.)
mp
48-51 °C (lit.)
solubility
ethanol: 50 mg/mL
density
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
antibiotic activity spectrum
fungi
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
mode of action
DNA synthesis | interferes
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(C)c1ccc(C)cc1O
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h4-7,11H,1-3H3
InChI key
MGSRCZKZVOBKFT-UHFFFAOYSA-N
Application
Thymol is generally added in the Hematoxylin and Eosin staining solution to prevent mould growth. It is also suitable for use in antimicrobial screening by the disk diffusion method. It has been used as a test compound in antifungal assay to assess the susceptibility of various fungal isolates.
Disclaimer
The product is not intendedfor use as a biocide under global biocide regulations, including but notlimited to US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act, EuropeanBiocidal Products Regulation, Canada’s Pest Management Regulatory Agency, Turkey’sBiocidal Products Regulation, Korea’s Consumer Chemical Products and BiocideSafety Management Act (K-BPR) and others.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
T135000050409PHL89287
Thymol ≥98.5%
Sigma-Aldrich
T0501
Thymol
Thymol European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
T1350000
Thymol
Thymol TraceCERT®, certified reference material, 1H-qNMR Standard, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
50409
Thymol
Thymol phyproof® Reference Substance
PHL89287
Thymol
assay
≥98.5%
assay
-
assay
-
assay
≥95.0% (GC)
bp
232 °C (lit.)
bp
232 °C (lit.)
bp
232 °C (lit.)
bp
232 °C (lit.)
density
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
48-51 °C (lit.)
mp
48-51 °C (lit.)
mp
48-51 °C (lit.)
mp
48-51 °C (lit.)
antibiotic activity spectrum
fungi
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thymol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
240.8 °F - closed cup
flash_point_c
116 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)