Zpět
Headspace vial, flat top, flat bottom
Products
Kategorie produktu
vials (2)
ID (mm)
OD (mm)
Objem (ml)
Typ uzávěru
Barva
Materiál lahvičky
Barva lahvičky
Filtrovat produkty
Showing 1-2 of 2
Porovnat
Číslo produktu
Popis
Stanovení ceny
SU860029
Headspace vial, flat top, flat bottom,
volume 10 mL, clear glass vial (flat top), flat bottom, O.D. × H × I.D. 22.5 mm × 46 mm × 12.5 mm, long neck
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
SU860030
Headspace vial, flat top, flat bottom,
volume 20 mL, clear glass vial, O.D. × H × I.D. 22.5 mm × 75.5 mm × 12.5 mm, long neck