Key Documents
72850
Supelco
2,4-Dihydroxybenzophenone
analytical standard
Synonyma:
DHB
About This Item
Lineární vzorec:
(HO)2C6H3COC6H5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
214.22
Beilstein/REAXYS Number:
1311566
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥99%
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
144.5-147 °C (lit.)
format
neat
SMILES string
Oc1ccc(c(O)c1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H10O3/c14-10-6-7-11(12(15)8-10)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,14-15H
InChI key
ZXDDPOHVAMWLBH-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
257.0 °F
flash_point_c
125 °C
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)