69683
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-di-tert-pentylphenol
analytical standard
About This Item
Doporučené produkty
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
80-83 °C (lit.)
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CCC(C)(C)c1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)CC)-n2nc3ccccc3n2
InChI
1S/C22H29N3O/c1-7-21(3,4)15-13-16(22(5,6)8-2)20(26)19(14-15)25-23-17-11-9-10-12-18(17)24-25/h9-14,26H,7-8H2,1-6H3
InChI key
ZMWRRFHBXARRRT-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Liver,Kidney
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)