Vybrat velikost
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
25 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 400,00 Kč |
O této položce
2 400,00 Kč
Quality Segment
assay
97%
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
mp
125.5-129.5 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(O)c(c1)-n2nc3ccccc3n2
InChI
1S/C13H11N3O/c1-9-6-7-13(17)12(8-9)16-14-10-4-2-3-5-11(10)15-16/h2-8,17H,1H3
InChI key
MCPKSFINULVDNX-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| assay 97% | assay 97% | assay 96% | assay 99% |
| reaction suitability reaction type: C-C Bond Formation | reaction suitability - | reaction suitability - | reaction suitability - |
| mp 125.5-129.5 °C (lit.) | mp 198-202 °C (lit.) | mp - | mp 98-101 °C (lit.) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-(2-Hydroxy-5-methylphenyl)benzotriazole
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1B
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?