Hlavní dokumenty
72799
Supelco
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacate
analytical standard
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C28H52N2O4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
480.72
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥97.5% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
82-85 °C (lit.)
transition temp
Tg >350 °C (dec)
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CC1(C)CC(CC(C)(C)N1)OC(=O)CCCCCCCCC(=O)OC2CC(C)(C)NC(C)(C)C2
InChI
1S/C28H52N2O4/c1-25(2)17-21(18-26(3,4)29-25)33-23(31)15-13-11-9-10-12-14-16-24(32)34-22-19-27(5,6)30-28(7,8)20-22/h21-22,29-30H,9-20H2,1-8H3
InChI key
XITRBUPOXXBIJN-UHFFFAOYSA-N
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
>302.0 °F
flash_point_c
> 150 °C
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)