Přejít k obsahu
441783
Pentaerythritol tetrakis(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyhydrocinnamate)
≥95%
Synonyma:
Antioxidant 1010, Irganox 1010, Pentaerythritol tetrakis(3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
[HOC6H2[C(CH3)3]2CH2CH2CO2CH2]4C
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
1177.63
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
229-722-6
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥95%
mp
115-118 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)c1cc(CCC(=O)OCC(COC(=O)CCc2cc(c(O)c(c2)C(C)(C)C)C(C)(C)C)(COC(=O)CCc3cc(c(O)c(c3)C(C)(C)C)C(C)(C)C)COC(=O)CCc4cc(c(O)c(c4)C(C)(C)C)C(C)(C)C)cc(c1O)C(C)(C)C
InChI
1S/C73H108O12/c1-65(2,3)49-33-45(34-50(61(49)78)66(4,5)6)25-29-57(74)82-41-73(42-83-58(75)30-26-46-35-51(67(7,8)9)62(79)52(36-46)68(10,11)12,43-84-59(76)31-27-47-37-53(69(13,14)15)63(80)54(38-47)70(16,17)18)44-85-60(77)32-28-48-39-55(71(19,20)21)64(81)56(40-48)72(22,23)24/h33-40,78-81H,25-32,41-44H2,1-24H3
InChI key
BGYHLZZASRKEJE-UHFFFAOYSA-N
General description
Pentaerythritol tetrakis(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyhydrocinnamate) (PT) is a sterically hindered phenolic antioxidant and a heat stabilizer mainly used to enhance the oxidative resistance and protection against the toxicity of solvents. It has a glass transition temperature of 50 0C and can be annealed at room temperature.
Application
PT can be used as an additive to protect biaxially-oriented propylene (BOPP) capacitor film from thermal oxidation on UV exposure. It can also be used as a standard material to study the gas-cluster ion sputtering (GCIS) using X-ray photoelectron microscopy (XPS) and Atomic force microscopy (AFM).
Still not finding the right product?
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)