Přejít k obsahu
441791
Tris(2,4-di-tert-butylphenyl) phosphite
Synonyma:
2,4-Bis(1,1-dimethylethyl)phenol phosphite (3:1), Tri(2,4-di-tert -butylphenyl) phosphite, Tri(2,4-di-t -butylphenyl) phosphite
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
[[(CH3)3C]2C6H3O]3P
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
646.92
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
250-709-6
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
mp
181-184 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)c1ccc(OP(Oc2ccc(cc2C(C)(C)C)C(C)(C)C)Oc3ccc(cc3C(C)(C)C)C(C)(C)C)c(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C42H63O3P/c1-37(2,3)28-19-22-34(31(25-28)40(10,11)12)43-46(44-35-23-20-29(38(4,5)6)26-32(35)41(13,14)15)45-36-24-21-30(39(7,8)9)27-33(36)42(16,17)18/h19-27H,1-18H3
InChI key
JKIJEFPNVSHHEI-UHFFFAOYSA-N
General description
Tris(2,4-di-tert-butylphenyl) phosphite is a triaryl based phosphite that can be used in catalysis and metallation. Its characteristic to undergo metallation reaction and provide a cost effective synthetic processes allows it to be useful in biaryl coupling reactions.
Application
It may be used as a chain extender and a processing stabilizer that facilitate the production of stable polymeric materials, which include polylactic acid (PLA), polyolefins, etc.
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
Co se děje?
nwg
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)