533963
Poly[[6-[(1,1,3,3-tetramethylbutyl)amino]-s-triazine-2,4-diyl]-[(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)imino]-hexamethylene-[(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)imino]
average Mn ~2,000
About This Item
Doporučené produkty
mol wt
average Mn ~2,000
mp
136-140 °C (lit.)
λmax
240 nm
SMILES string
Clc3nc(nc(n3)Cl)Cl.N1C(CC(CC1(C)C)NCCCCCCNC2CC(NC(C2)(C)C)(C)C)(C)C.NC(CC(C)(C)C)(C)C
InChI
1S/C24H50N4.C8H19N.C3Cl3N3/c1-21(2)15-19(16-22(3,4)27-21)25-13-11-9-10-12-14-26-20-17-23(5,6)28-24(7,8)18-20;1-7(2,3)6-8(4,5)9;4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h19-20,25-28H,9-18H2,1-8H3;6,9H2,1-5H3;
InChI key
ORECYURYFJYPKY-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
General description
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?