Key Documents
72642
Supelco
2-Methoxyhydroquinone
analytical standard
Synonyma:
2,5-Dihydroxyanisol
About This Item
Lineární vzorec:
(CH3O)C6H3(OH)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
140.14
Beilstein/REAXYS Number:
2045285
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥95.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
88-91 °C (lit.)
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
COc1cc(O)ccc1O
InChI
1S/C7H8O3/c1-10-7-4-5(8)2-3-6(7)9/h2-4,8-9H,1H3
InChI key
LAQYHRQFABOIFD-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)