O této položce
Lineární vzorec:
C6H4-1,4-(OH)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
110.11
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-617-8
Beilstein/REAXYS Number:
605970
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Segment
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
vapor density
3.81 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 132 °C)
assay
99.0-100.5% anhydrous basis
autoignition temp.
930 °F
bp
285 °C (lit.)
mp
172-175 °C (lit.)
suitability
suitable for pesticide residue analysis
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
Oc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4,7-8H
InChI key
QIGBRXMKCJKVMJ-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hydroquinone
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1B
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Bod vzplanutí (°F)
329.0 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
165 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?