Merck
176893
2-Methoxyhydroquinone
98%
Synonyma:
2,5-Dihydroxyanisol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3O)C6H3(OH)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
140.14
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-530-1
Beilstein/REAXYS Number:
2045285
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
form
solid
mp
88-91 °C (lit.)
SMILES string
COc1cc(O)ccc1O
InChI
1S/C7H8O3/c1-10-7-4-5(8)2-3-6(7)9/h2-4,8-9H,1H3
InChI key
LAQYHRQFABOIFD-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Methoxyhydroquinone
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)