Merck
407941
2,2′-Methylenebis[6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol]
99%
Synonyma:
2,2′-Methylenebis[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-6-benzotriazol-2-ylphenol], 2,2′-Methylenebis[6-(2H -benzotriazol-2-yl)-4-tert -octylphenol], 2,2′-Methylenebis[6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol]
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C41H50N6O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
658.87
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
403-800-1
Beilstein/REAXYS Number:
11326835
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99%
mp
197-199 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)CC(C)(C)c1cc(Cc2cc(cc(c2O)-n3nc4ccccc4n3)C(C)(C)CC(C)(C)C)c(O)c(c1)-n5nc6ccccc6n5
InChI
1S/C41H50N6O2/c1-38(2,3)24-40(7,8)28-20-26(36(48)34(22-28)46-42-30-15-11-12-16-31(30)43-46)19-27-21-29(41(9,10)25-39(4,5)6)23-35(37(27)49)47-44-32-17-13-14-18-33(32)45-47/h11-18,20-23,48-49H,19,24-25H2,1-10H3
InChI key
FQUNFJULCYSSOP-UHFFFAOYSA-N
General description
2,2′-Methylenebis[6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol] is a benzotriazole based additive that is used as an ultraviolet absorber (UVA). It reduces degradation of the polymeric material by absorbing the UV radiation and converting it to thermal heat.
Application
It is majorly used as a UV filter in sunscreens and in photo-luminescent dyes for organic electronic based applications.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)