67488-U
BIOshell A400 Protein C18 (3.4 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Doporučené produkty
Název produktu
BIOshell A400 Protein C18 Column, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, 3.4 μm particle size
material
stainless steel hardware (column)
Quality Level
agency
suitable for USP L1
description
Shell Thickness (0.2 μm)
Solid Core (3.0 μm)
product line
BIOshell
feature
endcapped
analyte chemical class(es)
proteins
manufacturer/tradename
BIOshell
packaging
1 ea of
extent of labeling
1% carbon loading
parameter
600 bar max. pressure
90 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × I.D.
15 cm × 4.6 mm
surface area
~15 m2/g
matrix
spherical silica particle platform
superficially porous particle
matrix active group
C18 (octadecyl) phase
particle size
3.4 μm
pore size
3.4 μm particle size
400 Å
operating pH
1-8
separation technique
reversed phase
Legal Information
Ještě jste nenalezli správný produkt?
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
Antibody
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)