567202-U
Discovery® BIO Wide Pore C18 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
Synonyma:
Wide Pore Biological C18 Chromatography Column
About This Item
Doporučené produkty
Název produktu
Discovery® BIO Wide Pore C18 HPLC Column, 3 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
material
stainless steel column
agency
suitable for USP L1
product line
Discovery®
feature
endcapped
manufacturer/tradename
Discovery®
packaging
1 ea of
extent of labeling
9.2% Carbon loading
parameter
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × I.D.
15 cm × 2.1 mm
surface area
100 m2/g
surface coverage
3.6 μmol/m2
matrix
silica particle platform
fully porous particle
matrix active group
C18 (octadecyl) phase
particle size
3 μm
pore size
300 Å
operating pH
2-8
separation technique
reversed phase
General description
Legal Information
Application
antibody
guard cartridge
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Související obsah
HPLC separates and identifies large biomolecules like proteins and peptides by pumping the sample through a sorbent-packed column.
HPLC separuje a identifikuje velké biomolekuly, jako jsou proteiny a peptidy, přečerpáváním vzorku přes kolonu naplněnou sorbentem.
DiscoveryBIO Wide Pore C18 products offered by Sigma-Aldrich.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.