67014-U
BIOshell A160 Peptide C18 (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Doporučené produkty
Název produktu
BIOshell A160 Peptide C18, 5 μm HPLC Column, 5.0 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 4.6 mm
material
stainless steel hardware (column)
Quality Level
agency
suitable for USP L1
description
Shell thickness (0.6 μm)
Solid Core (3.5 μm)
product line
BIOshell
feature
endcapped: no
analyte chemical class(es)
peptides
manufacturer/tradename
BIOshell
packaging
1 ea of
extent of labeling
4.0% carbon loading
parameter
600 bar max. pressure
90 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × I.D.
10 cm × 4.6 mm
surface area
60 m2/g
surface coverage
2.2 μmol/m2
matrix
particle platform
superficially porous particle
matrix active group
C18 (octadecyl) phase
particle size
5.0 μm
pore size
160 Å
operating pH range
1-8
separation technique
reversed phase
General description
Legal Information
Ještě jste nenalezli správný produkt?
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
guard cartridge
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)