59320-U
SUPELCOGEL™ C610 (9 µm) HPLC Columns
L × I.D. 30 cm × 7.8 mm
Synonyma:
SUPELCOGEL™ 6% Cross Linked HPLC Columns
About This Item
Doporučené produkty
Název produktu
SUPELCOGEL™ C610H, 6% Crosslinked HPLC Column, 9 μm particle size, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm
material
stainless steel column
Quality Level
agency
suitable for USP L17
product line
SUPELCOGEL™
feature
endcapped: no
packaging
1 ea of
parameter
85 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
30 cm × 7.8 mm
matrix
sulfonated polystyrene/divinylbenzene, spherical particle platform
polymeric
particle size
9 μm
separation technique
ion exclusion
Legal Information
Ještě jste nenalezli správný produkt?
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
guard cartridge
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Je nám líto, ale pro tento produkt momentálně nemáme COA k dispozici online.
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
Learn more about Bioethanol as a renewable, alternative fuel traditionally produced by the yeast fermentation of sugar.
Protokoly
Increasing corn-to-ethanol conversion and production yield drive discussions on fuel ethanol's economic and environmental viability in biofuel.
Organic acid measurement complements wine quality assessment, influencing color and taste through fermentation control.