59319
SUPELCOGEL™ H (9 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
About This Item
Doporučené produkty
product name
SUPELCOGEL™ H Guard Column, 9 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
agency
suitable for USP L17
manufacturer/tradename
SUPELCOGEL™
parameter
400 bar pressure (5801 psi)
85 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
5 cm × 4.6 mm
particle size
9 μm
compatibility
use to protect SUPELCOGEL C-610H and SUPELCOGEL H
separation technique
ion exclusion
General description
Footnote
Legal Information
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Je nám líto, ale pro tento produkt momentálně nemáme COA k dispozici online.
Zákazníci si také prohlíželi
Protokoly
Organic acid measurement complements wine quality assessment, influencing color and taste through fermentation control.