59346
SUPELCOGEL™ H (9 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Synonyma:
SUPELCOGEL™ 6% Cross Linked HPLC Columns
About This Item
Doporučené produkty
Název produktu
SUPELCOGEL™ H, 6% Crosslinked HPLC Column, 9 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
agency
suitable for USP L17
Quality Level
manufacturer/tradename
SUPELCOGEL™
parameter
400 bar pressure (5801 psi)
85 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
25 cm × 4.6 mm
matrix
sulfonated polystyrene/divinylbenzene, spherical particle platform
particle size
9 μm
separation technique
ion exclusion
Legal Information
guard cartridge
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)