Key Documents
58685
Flangeless Fitting
1/4-28 male Upchurch nut and ferrule for 1/16 in. O.D. tubing
About This Item
UNSPSC Code:
41121815
material
Delrin® nut
Tefzel® ferrule (flangeless)
packaging
pkg of 5 ea
parameter
1000 psi max. pressure (70 bar)
fitting
1/4-28 male Upchurch nut and ferrule for 1/16 in. O.D. tubing
Legal Information
Delrin is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Tefzel is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
Je nám líto, ale pro tento produkt momentálně nemáme COA k dispozici online.
Zákazníci si také prohlíželi
Slide 1 of 6
1 of 6