51262-U
Ultra-High Performance Fingertight Fittings
PEEK (FingerTight nut (black) 10-32), for use with (1/16" tubing), pkg of 10 ea
Synonyma:
High Pressure HPLC Fittings
About This Item
Doporučené produkty
material
PEEK (FingerTight nut (black) 10-32)
packaging
pkg of 10 ea
compatibility
for use with (1/16" tubing)
Hledáte podobné produkty? Navštivte Průvodce porovnáváním produktů
General description
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)