Přeskočit na
58705
Tube Fitting, Cheminert®
1/4-28 male UNF for 1/16 in. O.D. tubing 1.5mm, (mixed colors)
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
12 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
903,00 Kč
O této položce
UNSPSC Code:
41121815
NACRES:
NB.21
903,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
(mixed colors), stainless steel washer
packaging
pkg of 12 ea
fitting
1/4-28 male UNF for 1/16 in. O.D. tubing 1.5mm
compatibility
for use with 1/16 in. (1.5mm) O.D. tubing, for use with flanged tubing
General description
Fittings and washers included.
  • Chemically inert
  • Zero dead volume, small bore
  • Autoclavable
  • 500 psi (35 kg/cm3) pressure rating
Legal Information
Cheminert is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
5871158712Z560758
packaging
pkg of 12 ea
packaging
pkg of 10 ea
packaging
pkg of 12 ea
packaging
pkg of 1 ea
compatibility
for use with 1/16 in. (1.5mm) O.D. tubing, for use with flanged tubing
compatibility
for use with 1/8 in. (3mm) O.D. tubing, for use with flanged tubing
compatibility
for use with 1/8 in. (3mm) O.D. tubing, for use with flanged tubing
compatibility
-
fitting
1/4-28 male UNF for 1/16 in. O.D. tubing 1.5mm
fitting
1/4-28 male UNF for 1/8 in. O.D. tubing 3 mm (includes washer)
fitting
1/4-28 male UNF for 1/8 in. O.D. tubing 3 mm
fitting
-
material
(mixed colors)
material
(natural color), natural polypropylene nut, stainless steel washer
material
(mixed colors), stainless steel washer
material
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tube Fitting, Cheminert®
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)