Přeskočit na
55067-U
Upchurch PEEK Fingertight Fitting
10-32 fitting (one-piece), pkg of 10 ea
Synonyma:
Upchurch PEEK Finger-tight Fitting
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
10 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 110,00 Kč
O této položce
NACRES:
SB.52
UNSPSC Code:
41115700
4 110,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
description
fitting total L 13/16 in. head width 3/8 in.
packaging
pkg of 10 ea
I.D.
0.0625 in. (1.5875 mm)
fitting
10-32 fitting (one-piece)
General description
The one-piece fitting, 55067-U, is convenient to use because the ferrule will not stick in a receiving port and can be easliy found if dropped onto the floor. The two-piece fitting features a separate ferrule so you can replace just the ferrule instead of the entire unit. The Upchurch PEEK Fingertight fittings are for use with 1/16″ O.D. tubing and can be used to 6,000 psi (420 kg/cm2).
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Upchurch PEEK Fingertight Fitting
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)