53574-U
Ascentis® Express 90 Å F5 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 3 cm × 3 mm, HPLC Column
About This Item
Doporučené produkty
product name
Ascentis® Express F5, 2.7 μm HPLC Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 3 cm × 3 mm
material
stainless steel column
agency
suitable for USP L43
product line
Ascentis®
feature
endcapped
manufacturer/tradename
Ascentis®
packaging
1 ea of
parameter
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × I.D.
3 cm × 3 mm
surface area
135 m2/g
impurities
<5 ppm metals
matrix
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
matrix active group
PFP (pentafluorophenyl) phase
particle size
2.7 μm
pore size
90 Å pore size
operating pH
2-8
application(s)
food and beverages
separation technique
reversed phase
Legal Information
Application
Related product
guard cartridge
required but not provided
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Sortimentní položky
Enhanced selectivity for stereoisomers and closely related compounds with alternate selectivity from C18 phases for basic, acidic, or neutral compounds
Protokoly
Fast and Accurate LC-MS Analysis of Vitamin D Metabolites, Using Ascentis® Express F5 HPLC Columns from Supelco®
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.