51569-U
Ascentis® Express 90 Å RP-Amide (2 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 2.1 mm UHPLC Column
Synonyma:
Core-shell (SPP) Fused Core polar embedded HPLC column
About This Item
Doporučené produkty
Název produktu
Ascentis® Express RP-Amide, 2 μm UHPLC Column, 2 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 2.1 mm
material
stainless steel column
Quality Level
agency
suitable for USP L60
product line
Ascentis®
feature
endcapped
manufacturer/tradename
Ascentis®
packaging
1 ea of
parameter
1000 bar max. pressure (14500 psi)
60 °C temp. range
technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × I.D.
5 cm × 2.1 mm
surface area
120 m2/g
impurities
<5 ppm (metals)
matrix
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
matrix active group
amide, alkyl phase
particle size
2 μm
pore size
90 Å pore size
pH
2-9
application(s)
food and beverages
separation technique
reversed phase
General description
Legal Information
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Související obsah
Small molecules are ions and compounds of molecular weight typically less than 900 daltons. These compounds can be effectively separated and analyzed by HPLC, UHPLC and LC-MS using mainly silica particles or monolithic stationary phases with a broad range of column chemistries (modifications).
Malé molekuly jsou ionty a sloučeniny s molekulovou hmotností obvykle menší než 900 daltonů. Tyto sloučeniny lze účinně separovat a analyzovat pomocí HPLC, UHPLC a LC-MS s použitím převážně křemíkových částic nebo monolitických stacionárních fází s širokou škálou chemických vlastností (modifikací) kolon.