51409-U
Ascentis® Express 90 Å HILIC (2 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 2.1 mm UHPLC Column
About This Item
Doporučené produkty
Název produktu
Ascentis® Express HILIC, 2 μm UHPLC Column, 2 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
material
stainless steel column
Quality Level
agency
suitable for USP L3
product line
Ascentis®
feature
endcapped: no
manufacturer/tradename
Ascentis®
packaging
1 ea of
parameter
≤60 °C temp. limit
1000 bar max. pressure (14500 psi)
technique(s)
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × I.D.
10 cm × 2.1 mm
surface area
120 m2/g
impurities
<5 ppm metals
matrix
particle platform (Fused-Core)
superficially porous particle
matrix active group
silica phase
particle size
2 μm
pore size
90 Å pore size
pH range
1-8
application(s)
food and beverages
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
General description
Legal Information
Ještě jste nenalezli správný produkt?
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)