28523-U
ATIS Extraction Glassware with Micro Connector
About This Item
Doporučené produkty
fitting
connector (20/20)
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Související kategorie
General description
Use the ATIS to thermally extract samples onto an adsorbent tube. The opening in the glassware will accepts solid samples up to 1/2 in. (13mm) in diameter and up to 3" long (76mm) to be inserted into the glassware. The extraction glassware simply slides into the ATIS heating block. Two types of glass joints are available.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Je nám líto, ale pro tento produkt momentálně nemáme COA k dispozici online.
Již tento produkt vlastníte?
Chromatograms
suitable for GC, application for air monitoringsuitable for GC, application for air monitoringsuitable for GC, application for air monitoringsuitable for GC, application for air monitoringZobrazit víceNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.