27190-U
Septa, Barrier, pkg 100
aluminum/silicone, diam. × thickness 22 mm × 0.100 in., for use with 20, 40, or 60 mL vial
About This Item
Doporučené produkty
material
barrier (silicone bonded to aluminum)
description
aluminum/silicone
septum type: Barrier
packaging
pkg of 100 ea
parameter
250 °C temp. limit
O.D.
22 mm
diam. × thickness
22 mm × 0.100 in.
compatibility
for use with 20, 40, or 60 mL vial
for use with screw cap, 24-400
related product
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)