Zpět
Septa, Barrier, pkg 100
Products
Kategorie produktu
septa (3)
Značka
Supelco (2)
Průměr (mm)
OD (mm)
Velikost balení
Filtrovat produkty
Showing 1-3 of 3
Porovnat
Číslo produktu
Popis
Stanovení ceny
27190-U
Septa, Barrier, pkg 100,
aluminum/silicone, diam. × thickness 22 mm × 0.100 in., for use with 20, 40, or 60 mL vial
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
24886-U
Septa, Barrier, pkg 100,
aluminum/silicone, diam. × thickness 18 mm × 0.060 in., for use with 22 mL vial
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
24883
Septa, Barrier, pkg 100,
aluminum/silicone, diam. × thickness 11 mm × 0.060 in., for use with 4 mL vial