Zpět
Cap liner, PTFE
Products
Kategorie produktu
caps (5)
Značka
Supelco (5)
Průměr (mm)
Barva
Filtrovat produkty
Showing 1-5 of 5
Porovnat
Číslo produktu
Popis
Stanovení ceny
27146
Cap liner, PTFE,
white PTFE, diam. × thickness 13 mm × 0.010 in., for use with 4 mL vial, pkg of 100 ea
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
27179
Cap liner, PTFE,
white PTFE, diam. × thickness 21 mm × 0.010 in., for use with 22 mL vial, pkg of 100 ea
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
27133
Cap liner, PTFE,
white PTFE, diam. × thickness 9 mm × 0.010 in., for use with 2 mL vial, standard opening, pkg of 100 ea
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
27157
Cap liner, PTFE,
white PTFE, diam. × thickness 15 mm × 0.010 in., for use with 7 mL vial, pkg of 100 ea
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
27168
Cap liner, PTFE,
white PTFE liner, diam. × thickness 18 mm × 0.010 in., for use with 15 mL vial, pkg of 100 ea