Merck
27133
Cap liner, PTFE
white PTFE, diam. × thickness 9 mm × 0.010 in., for use with 2 mL vial, standard opening, pkg of 100 ea
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.43
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
PTFE liner, white PTFE
description
Oversized for better sealing ability.
packaging
pkg of 100 ea
diam. × thickness
9 mm × 0.010 in.
compatibility
for use with 2 mL vial, standard opening, for use with 2 mL vial - standard opening
Application
It may be used for Erlenmeyer flasks for COD determination.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cap liner, PTFE
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)