SU860066
Inserts for 1.5 mL large opening vials
volume 0.1 mL, conical clear glass (with bottom spring), pkg of 100 ea
About This Item
Doporučené produkty
material
conical clear glass (with bottom spring)
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H
6 mm × 29 mm
volume
0.1 mL
related product
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)