SU860067
Inserts for 1.5 mL large opening vials
volume 0.1 mL, conical clear glass, O.D. × H × I.D. 6 mm × 31 mm × 4.6 mm, pkg of × 100 ea
Synonyma:
1.5 mL Vial Inserts
About This Item
Doporučené produkty
material
conical clear glass
packaging
pkg of × 100 ea
O.D. × H × I.D.
6 mm × 31 mm × 4.6 mm
volume
0.1 mL
Související kategorie
General description
Inserts for 1.5 mL large opening vials are clear glass conical inserts used with CTC LC PAL autosamplers.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)